Learn More
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10139679
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10139679 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10139679 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00240DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
CAS 537050-14-9
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H5BrF4O
Quantità 1 g
Sinonimo 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-1-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenacylbromid, 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenacyl bromid, 2-bromo-1-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-4'-fluoro-3'-trifluoromethyl acetophenone, 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenacylbromide, 2-bromo-4'-fluoro-3'-trifluoromethylacetophenone, acmc-209l9v
InChI Key BUNOSKWLVXNWEH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)C(F)(F)F)F
IUPAC Name 2-bromo-1-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Molecular Weight (g/mol) 285.036
PubChem CID 2778787
Peso formulazione 285.04
Percent Purity 95%