Learn More
4-Fluoro-5-nitrobenzene-1,2-diamine, Technical Grade, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10786075
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10786075 10 g Amber Glass Bottle 10g
10200063 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10786075 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB08542EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 113269-06-0
Formula molecolare C6H6FN3O2
Molecular Weight (g/mol) 171.131
InChI Key QZNALIMEKAACKP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3782733
IUPAC Name 4-fluoro-5-nitrobenzene-1,2-diamine
SMILES C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])F)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-5-nitrobenzene-1, 2-diamine
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Sinonimo 1,2-benzenediamine,4-fluoro-5-nitro, 1,2-benzenediamine, 4-fluoro-5-nitro, acmc-20ag30, 4,5-diamine-2-fluoronitrobenzene, 5-fluoro-4-nitrobenzene-1,2-diamine, 4-fluoro-5-nitro-1,2-phenylenediamine
Peso formulazione 171.13
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche