Learn More
4-Fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H2FN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H |
| Peso formulazione | 183.008 |