Learn More
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan, 98%
Codice prodotto. 10237513 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantità Imballaggio Förpackningsstorlek
10237513 5 mg Bottiglia in vetro 5mg
10126800 25 mg Bottiglia in vetro 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10237513 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 415450050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 29270-56-2 | C6H2FN3O3 | 183.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29270-56-2
Formula molecolare C6H2FN3O3
Molecular Weight (g/mol) 183.1
Numero MDL MFCD00010196
InChI Key PGZIDERTDJHJFY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluoro-7-nitrobenzofurazan, nbd-f, 4-fluoro-7-nitrobenzo c 1,2,5 oxadiazole, 7-fluoro-4-nitrobenzofurazan, 7-fluoro-4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole, 4-fluoro-7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole, 2,1,3-benzoxadiazole, 4-fluoro-7-nitro, nbd-fluoride, nbd-f cpd, 4-fluoro-7-nitrobenzo c 1,2,5-oxadiazole
PubChem CID 122123
IUPAC Name 4-fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
SMILES C1=C(C2=NON=C2C(=C1)F)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 52°C
Colore Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethyl alcohol
Peso formulazione 183.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.