Learn More
4-Fluoro-alpha-methylstyrene, 95%
Codice prodotto. 11458126
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11458126 10 g 10g
11468126 50 g 50g
11478126 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11458126 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14147.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 350-40-3 | C9H9F | 136.169 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 350-40-3
Formula molecolare C9H9F
Molecular Weight (g/mol) 136.169
Numero MDL MFCD00042297
InChI Key VIXHMBLBLJSGIB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluoro-alpha-methylstyrene, 1-fluoro-4-1-methylethenyl benzene, 1-fluoro-4-prop-1-en-2-yl benzene, 2-4-fluorophenyl-1-propene, 2-4-fluorophenyl propene, benzene, 1-fluoro-4-1-methylethenyl, 4-fluoro-.alpha.-methylstyrene, 1-fluoro-4-isopropenyl benzene, 1-fluoro-4-isopropenylbenzene, p-fluoro-.alpha.-methylstyrene
PubChem CID 67690
IUPAC Name 1-fluoro-4-prop-1-en-2-ylbenzene
SMILES CC(=C)C1=CC=C(C=C1)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-alpha-methylstyrene
Densità 1.009
Punti di ebollizione 183°C
Punto d'infiammabilità 53°C (127°F)
Indice di rifrazione 1.511
Quantità 10 g
Numero UN UN1993
Beilstein 2039696
Peso formulazione 136.17
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluoro-alpha-methylstyrene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Fluoro-4-(isopropenyl)benzene