Learn More
4-Fluoro-Alpha-methylstyrene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Fluoro-alpha-methylstyrene |
| CAS | 350-40-3 |
| Formula molecolare | C9H9F |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1-Fluoro-4-(1-methylethenyl)benzene, 1-Fluoro-4-(prop-1-en-2-yl)benzene, 1-Fluoro-4- isopropenylbenzene, 2-(4-Fluorophenyl)-1-propene, 2-(4-Fluorophenyl)propene, 4-Fluoro-1-isopropenylbenzene, 4-Fluoro-α-methylstyrene, NSC 74474, p-Fluoro-α-methylstyrene |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9F/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-6H,1H2,2H3 |
| SMILES | C=C(C1=CC=C(F)C=C1)C |
| IUPAC Name | 1-fluoro-4-(prop-1-en-2-yl)benzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 136.17 |
| Peso formulazione | 136.07 |