Learn More
4-Fluoro-alpha-toluenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 15494197
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15494197 1 g 1g
15404207 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15494197 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31605.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 103360-04-9 | C7H6ClFO2S | 208.631 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103360-04-9
Formula molecolare C7H6ClFO2S
Molecular Weight (g/mol) 208.631
Numero MDL MFCD01631930
InChI Key UUQGWVIRPCRTSA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 4-fluorobenzylsulfonyl chloride, 4-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-fluorophenyl methyl sulfonyl chloride, chloro 4-fluorophenyl methyl sulfone, 4-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, 4-fluoro-alpha-toluenesulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 4-fluoro, 4-fluoro-phenyl-methane sulfonyl chloride, pubchem10056
PubChem CID 2759108
IUPAC Name (4-fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Punto di fusione 58°C to 61°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3261
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 208.64
Percent Purity 97%