Learn More
4'-Fluoroacetophenone, 99%
Codice prodotto. 11471688
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11471688 25 g 25g
11481688 100 g 100g
11491688 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11471688 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13950.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 403-42-9 | C8H7FO | 138.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 403-42-9
Formula molecolare C8H7FO
Molecular Weight (g/mol) 138.14
Numero MDL MFCD00000354
InChI Key ZDPAWHACYDRYIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-fluoroacetophenone, 4-fluoroacetophenone, 1-4-fluorophenyl ethanone, p-fluoroacetophenone, 1-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluorophenyl, acetophenone, 4'-fluoro, 4 fluoroacetophenone, unii-tvq090602v, 1-acetyl-4-fluorobenzene
PubChem CID 9828
IUPAC Name 1-(4-fluorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 4'-Fluoroacetophenone
Punto di fusione 4°C
Densità 1.141
Punti di ebollizione 194°C to 196°C
Punto d'infiammabilità 71°C (159°F)
Indice di rifrazione 1.511
Quantità 25 g
Beilstein 386013
Peso formulazione 138.14
Percent Purity 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4'-Fluoroacetophenone
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(4-fluorophenyl)-ethanone