Learn More
4-Fluoroaniline, 99%
Codice prodotto. 11447457
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11447457 100 g 100g
11437457 25 g 25g
11457457 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11447457 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15597.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 371-40-4 | C6H6FN | 111.12 g/mol
It finds its application as an analytical reagent in the enzymic detection of glucose. It is used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals and plant growth regulators. It is employed as an intermediate for the production of Flumazenil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It finds its application as an analytical reagent in the enzymic detection of glucose. It is used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals and plant growth regulators. It is employed as an intermediate for the production of Flumazenil.
Solubility
Slightly soluble in water. Soluble in chloroform and methanol.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 371-40-4
Formula molecolare C6H6FN
Molecular Weight (g/mol) 111.12
Numero MDL MFCD00007829
InChI Key KRZCOLNOCZKSDF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-fluoroaniline, benzenamine, 4-fluoro, 1-amino-4-fluorobenzene, 4-fluorobenzenamine, p-fluorophenylamine, 4-fluoronaniline, aniline, p-fluoro, aniline, 4-fluoro, 4-fluoranilin, para-fluoroaniline
PubChem CID 9731
ChEBI CHEBI:28546
IUPAC Name 4-fluoroaniline
SMILES NC1=CC=C(F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoroaniline
Punto di fusione -2°C
Densità 1.158
Punti di ebollizione 186°C to 187°C
Punto d'infiammabilità 73°C (163°F)
Odore Recognizable
Indice di rifrazione 1.54
Quantità 100 g
Numero UN UN2941
Beilstein 742030
Indice di Merck 14,4169
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water. Soluble in chloroform and methanol.
Peso formulazione 111.12
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluoroaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Fluoroaniline