Learn More
4-Fluoroanisole, 99%
Codice prodotto. 10376890 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10376890 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10192190 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10376890 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 119310250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 459-60-9 | C7H7FO | 126.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 459-60-9
Formula molecolare C7H7FO
Molecular Weight (g/mol) 126.13
Numero MDL MFCD00000348
InChI Key VIPWUFMFHBIKQI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluoroanisole, p-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-4-methoxy, p-fluoromethoxybenzene, p-methoxyfluorobenzene, 4-fluoroanisol, p-fluorophenyl methyl ether, anisole, p-fluoro, 1-fluoro-4-methoxy-benzene, 4-methoxyfluorobenzene
PubChem CID 9987
IUPAC Name 1-fluoro-4-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=C(C=C1)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoroanisole
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -45°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1100g/mL
Punti di ebollizione 157°C
Punto d'infiammabilità 43°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H4OCH3
Indice di rifrazione 1.4867 to 1.4887
Quantità 25 mL
Beilstein 06, I, 98
Gravità specifica 1.11
Peso formulazione 126.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluoroanisole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.