Learn More
4-Fluoroanisole, TRC
Codice prodotto. 30406969
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30406969 10 g -
30397863 25 g -
30393675 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30406969 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF58768010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 459-60-9
Formula molecolare C7H7FO
Molecular Weight (g/mol) 126.13
Sinonimo 1-Fluoro-4-methoxybenzene, 4-Fluoro-1-methoxybenzene, 4-Fluoromethoxybenzene, 4-Fluorophenyl Methyl Ether, 4-Methoxyfluorobenzene, 4-Methoxyphenyl Fluoride, NSC 4672, p-Fluoroanisole, p-Fluoromethoxybenzene, p-Fluorophenyl Methyl Ether, p-Methoxyfluorobenzene
SMILES COc1ccc(F)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoroanisole
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C7H7FO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Peso formulazione 126.0481