Learn More
4-Fluorobenzaldehyde, 98+%, AcroSeal™
Codice prodotto. 10744775 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10744775 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10744775 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427191000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 459-57-4 | C7H5FO | 124.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Fluorobenzaldehyde
CAS 459-57-4
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -10.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1500g/mL
Punti di ebollizione 181.0°C (758.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 56°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula molecolare C7H5FO
Formula lineare FC6H4CHO
Indice di rifrazione 1.5195 to 1.5215
Numero MDL MFCD00003378
Quantità 100 mL
Gravità specifica 1.15
Sinonimo p-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro, 4-fluoro-benzaldehyde, para-fluorobenzaldehyde, p-fluorbenzaldehyde, fluorobenzaldehyde 4-, benzaldehyde, p-fluoro, pfad, 4-fluoro benzaldehyde, para fluoro benzaldehyde
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in ether,acetone,benzene and alcohol
InChI Key UOQXIWFBQSVDPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)F
IUPAC Name 4-fluorobenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 124.11
PubChem CID 68023
Peso formulazione 124.11
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Fluorobenzaldehyde
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.