Learn More
4-Fluorobenzaldehyde, 98+%
Codice prodotto. 10605022 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10605022 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10533901 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10605022 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 156152500
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 459-57-4 | C7H5FO | 124.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 459-57-4
Formula molecolare C7H5FO
Molecular Weight (g/mol) 124.11
Numero MDL MFCD00003378
InChI Key UOQXIWFBQSVDPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro, 4-fluoro-benzaldehyde, para-fluorobenzaldehyde, p-fluorbenzaldehyde, fluorobenzaldehyde 4-, benzaldehyde, p-fluoro, pfad, 4-fluoro benzaldehyde, para fluoro benzaldehyde
PubChem CID 68023
IUPAC Name 4-fluorobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorobenzaldehyde
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -10.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1500g/mL
Punti di ebollizione 181.0°C (758.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 56°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H4CHO
Indice di rifrazione 1.5195 to 1.5215
Quantità 250 mL
Beilstein 07, I, 132
Gravità specifica 1.15
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in ether,acetone,benzene and alcohol
Peso formulazione 124.11
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluorobenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.