Learn More
4-Fluorobenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30389441
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30389441 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30389441 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF5885155G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorobenzaldehyde
CAS 459-57-4
Formula molecolare C7H5FO
Quantità 5 g
Sinonimo NSC 68095, p-Fluorobenzaldehyde, p-Fluorobenzenecarboxaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C7H5FO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
SMILES Fc1ccc(C=O)cc1
Molecular Weight (g/mol) 124.11
Peso formulazione 124.0324