Learn More
4-Fluorobenzamidoxime, 98%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4228663
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
69113-32-2
C7H7FN2O
154.14
MFCD00216571,MFCD02730126
OSUPWUQRPLIJKX-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-n-hydroxybenzimidamide, 4-fluoro-n'-hydroxybenzimidamide, z-4-fluoro-n'-hydroxybenzenecarboximidamide, 4-fluorophenyl hydroxyimino methylamine, benzenecarboximidamide,4-fluoro-n-hydroxy, p-fluorobenzamidoxime, #, zyb
5960802
NC(=NO)C1=CC=C(F)C=C1
69113-32-2
C7H7FN2O
154.14
MFCD00216571,MFCD02730126
OSUPWUQRPLIJKX-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-n-hydroxybenzimidamide, 4-fluoro-n'-hydroxybenzimidamide, z-4-fluoro-n'-hydroxybenzenecarboximidamide, 4-fluorophenyl hydroxyimino methylamine, benzenecarboximidamide,4-fluoro-n-hydroxy, p-fluorobenzamidoxime, #, zyb
5960802
NC(=NO)C1=CC=C(F)C=C1
Materiale o nome chimico 4-Fluorobenzamidoxime
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 95.2°C to 96.1°C
Colore White
Analisi elementare 53.18 to 55.91% C, 17.72 to 18.63% N
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 4-fluoro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Peso formulazione 154.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluorobenzamidoxime, 98%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.