Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Fluorobenzenesulfonyl chloride |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 29°C to 34°C |
| Colore | Brown to White |
| Punti di ebollizione | 95°C to 96°C (2.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | >110°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Fluorobenzenesulfonyl chloride
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.