Learn More
4-Fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11337216
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11337216 100 g 100g
11327216 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11337216 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L07299.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 349-88-2 | C6H4ClFO2S | 194.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 349-88-2
Formula molecolare C6H4ClFO2S
Molecular Weight (g/mol) 194.60
Numero MDL MFCD00007438
InChI Key BFXHJFKKRGVUMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, p-fluorobenzenesulfonyl chloride, 4-fluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro, 4-fluorophenylsulfonyl chloride, 4-fluorobenzenesulfonic acid chloride, 4-fluorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, p-fluoro, 4-fluorobenzensulfonyl chloride, 4-fluoro-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 9588
IUPAC Name 4-fluorobenzenesulfonyl chloride
SMILES FC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 35°C to 38°C
Punti di ebollizione 86°C to 87°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 100 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2091633
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 194.61
Percent Purity 98%