Learn More
4-Fluorobenzenesulfonyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30394699
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394699 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30394699 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF588335250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorobenzenesulfonyl Chloride
CAS 349-88-2
Formula molecolare C6H4ClFO2S
Quantità 250 g
Sinonimo 4-Fluoro-benzenesulfonyl Chloride, p-Fluoro-benzenesulfonyl Chloride, 4-Fluorobenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Fluorophenylsulfonyl Chloride, NSC 140128, p-Fluorobenzenesulfonyl Chloride, p-Fluorophenylsulfonyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C6H4ClFO2S/c7-11(9,10)6-3-1-5(8)2-4-6/h1-4H
SMILES Fc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC Name 4-fluorobenzenesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 194.61
Peso formulazione 193.9605