Learn More
4-Fluorobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11418096
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11418096 25 g 25g
11428096 100 g 100g
11438096 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11418096 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14129.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 456-22-4 | C7H5FO2 | 140.113 g/mol
4-Fluorobenzoic acid is used as an intermediate for agrochemicals and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Fluorobenzoic acid is used as an intermediate for agrochemicals and pharmaceuticals.
Solubility
Soluble in alcohol, hot water, methanol, and ether. Very slightly soluble in cold water.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed containers. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 456-22-4
Formula molecolare C7H5FO2
Molecular Weight (g/mol) 140.113
Numero MDL MFCD00002530
InChI Key BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro, para-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, p-fluoro, unii-v5roo2hou4, p-fluoro-benzoic acid, v5roo2hou4, 4-fluorobenzoatd, p-flurobenzoic acid
PubChem CID 9973
ChEBI CHEBI:20364
IUPAC Name 4-fluorobenzoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorobenzoic acid
Punto di fusione 183°C to 187°C
Densità 1.47
Quantità 25 g
Beilstein 1906922
Indice di Merck 14,4171
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,hot water,methanol,and ether. Very slightly soluble in cold water.
Peso formulazione 140.11
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluorobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Fluorobenzoic acid