Learn More
4-Fluorobenzoic acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Fluorobenzoic acid |
| CAS | 456-22-4 |
| Formula molecolare | C7H5FO2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | NSC 10321, p-Fluorobenzoic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(F)cc1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 140.11 |
| Peso formulazione | 140.0274 |