Learn More
4-Fluorobenzoic acid, TRC
Codice prodotto. 30408211
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30408211 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30408211 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF5968051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorobenzoic acid
CAS 456-22-4
Formula molecolare C7H5FO2
Quantità 1 g
Sinonimo NSC 10321, p-Fluorobenzoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccc(F)cc1
Molecular Weight (g/mol) 140.11
Peso formulazione 140.0274