Learn More
4-Fluorobenzoic hydrazide, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10785832 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10785832 1 g 1g
10506640 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10785832 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 438100010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 456-06-4
Formula molecolare C7H7FN2O
Molecular Weight (g/mol) 154.14
InChI Key UIVXXFYJRYVRKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluorobenzhydrazide, 4-fluorobenzoic hydrazide, p-fluorobenzoic acid hydrazide, p-fluorobenzoylhydrazine, 4-fluorobenzoic acid hydrazide, hydrazine, p-fluorobenzoyl, 4-fluoro benzoyl hydrazine, benzoic acid, p-fluoro-, hydrazide, 4-fluorobenzenecarbohydrazide, 4-fluoro-benzoic acid hydrazide
PubChem CID 9972
IUPAC Name 4-fluorobenzohydrazide
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorobenzoic hydrazide
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 161°C to 164°C
Colore Brown to Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 154.14
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluorobenzoic hydrazide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.