Learn More
4-Fluorobenzophenone, 97%
Codice prodotto. 11499123
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499123 25 g 25g
11409133 100 g 100g
11419133 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499123 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11185.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 345-83-5 | C13H9FO | 200.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 345-83-5
Formula molecolare C13H9FO
Molecular Weight (g/mol) 200.21
Numero MDL MFCD00000352
InChI Key OGTSHGYHILFRHD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluorobenzophenone, 4-fluorophenyl phenyl methanone, p-fluorobenzophenone, methanone, 4-fluorophenyl phenyl, 4-fluorophenyl phenyl ketone, 4-fluorophenyl-phenylmethanone, 4'-fluorobenzophenone, 4-fluoro-benzophenone, pubchem3308, benzophenone, 4-fluoro
PubChem CID 67663
IUPAC Name (4-fluorophenyl)-phenylmethanone
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorobenzophenone
Punto di fusione 45°C to 49°C
Punti di ebollizione 130°C to 132°C (3 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Beilstein 1869800
Peso formulazione 200.21
Percent Purity 97%