Learn More
4-Fluorobenzophenone 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10493765 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10493765 10 g Bottiglia in vetro 10g
10071000 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10493765 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 119380100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 345-83-5
Formula molecolare C13H9FO
Molecular Weight (g/mol) 200.21
Numero MDL MFCD00000352
InChI Key OGTSHGYHILFRHD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluorobenzophenone, 4-fluorophenyl phenyl methanone, p-fluorobenzophenone, methanone, 4-fluorophenyl phenyl, 4-fluorophenyl phenyl ketone, 4-fluorophenyl-phenylmethanone, 4'-fluorobenzophenone, 4-fluoro-benzophenone, pubchem3308, benzophenone, 4-fluoro
PubChem CID 67663
IUPAC Name (4-fluorophenyl)(phenyl)methanone
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorobenzophenone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 43°C to 50°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H4COC6H5
Quantità 10 g
Beilstein 07, I, 226
Peso formulazione 200.21
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Crystalline Powder