Learn More
4-Fluorobenzophenone, TRC
Codice prodotto. 30404427
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30404427 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30404427 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF588580100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorobenzophenone
CAS 345-83-5
Formula molecolare C13H9FO
Quantità 100 g
Sinonimo (4-Fluorophenyl)phenyl-methanone, 4-Fluoro-benzophenone, (4-Fluorophenyl)(phenyl)methanone, 4-Fluorophenyl Phenyl Ketone, NSC 88321, Phenyl 4-Fluorophenyl Ketone, p-Fluorobenzophenone, p-Fluorophenyl Phenyl Ketone
InChI Formula InChI=1S/C13H9FO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC Name (4-fluorophenyl)-phenylmethanone
Molecular Weight (g/mol) 200.21
Peso formulazione 200.0637