Learn More
4-Fluorobenzophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Fluorobenzophenone |
| CAS | 345-83-5 |
| Formula molecolare | C13H9FO |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | (4-Fluorophenyl)phenyl-methanone, 4-Fluoro-benzophenone, (4-Fluorophenyl)(phenyl)methanone, 4-Fluorophenyl Phenyl Ketone, NSC 88321, Phenyl 4-Fluorophenyl Ketone, p-Fluorobenzophenone, p-Fluorophenyl Phenyl Ketone |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H9FO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | (4-fluorophenyl)-phenylmethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 200.21 |
| Peso formulazione | 200.0637 |