Learn More
4-Fluorobenzotrifluoride, TRC
Codice prodotto. 30400035
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30400035 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30400035 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF596843500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorobenzotrifluoride
CAS 402-44-8
Formula molecolare C7 H4 F4
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H4F4/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
SMILES Fc1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC Name 1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 164.1
Peso formulazione 164.025