Learn More
4-Fluorobenzoylacetonitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Fluorobenzoylacetonitrile |
| CAS | 4640-67-9 |
| Formula molecolare | C9H6FNO |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 4-Fluoro-beta-oxo-benzenepropanenitrile, 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile, 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionitrile, 3-Oxo-3-(4-fluorophenyl)propanenitrile, p-Fluorobenzoylacetonitrile, alpha-Cyano-4-fluoroacetophenone |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H6FNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2 |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(=O)CC#N |
| IUPAC Name | 3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 163.15 |
| Peso formulazione | 163.0433 |