Learn More
4-Fluorobenzyl bromide, 97%
Codice prodotto. 11449532
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11449532 250 g 250g
11429532 10 g 10g
11439532 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11449532 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10208.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 459-46-1 | C7H6BrF | 189.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 459-46-1
Formula molecolare C7H6BrF
Molecular Weight (g/mol) 189.03
Numero MDL MFCD00000359
InChI Key NVNPLEPBDPJYRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluorobenzene, p-fluorobenzyl bromide, 4-fluorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-fluoro, alpha-bromo-p-fluorotoluene, alpha-bromo-4-fluorotoluene, 1-bromomethyl-4-fluoro-benzene, 4-bromomethyl-1-fluorobenzene, para-fluorobenzyl bromide
PubChem CID 68021
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-4-fluorobenzene
SMILES FC1=CC=C(CBr)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorobenzyl bromide
Densità 1.53
Punti di ebollizione 84°C to 85°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 66°C (150°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.547
Quantità 250 g
Numero UN UN3265
Beilstein 636507
Peso formulazione 189.03
Percent Purity 97%