Learn More
4-Fluorobenzyl Bromide, TRC
Codice prodotto. 30389452
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30389452 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30389452 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF5886105G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorobenzyl Bromide
CAS 459-46-1
Formula molecolare C7H6BrF
Quantità 5 g
Sinonimo 1-(Bromomethyl)-4-fluorobenzene, p-Fluorobenzyl Bromide, alpha-Bromo-4-fluorotoluene, alpha-Bromo-p-fluorotoluene
InChI Formula InChI=1S/C7H6BrF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
SMILES Fc1ccc(CBr)cc1
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-4-fluorobenzene
Molecular Weight (g/mol) 189.02
Peso formulazione 187.9637