Learn More
4-Fluorobenzyl Bromide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Fluorobenzyl Bromide |
| CAS | 459-46-1 |
| Formula molecolare | C7H6BrF |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 1-(Bromomethyl)-4-fluorobenzene, p-Fluorobenzyl Bromide, alpha-Bromo-4-fluorotoluene, alpha-Bromo-p-fluorotoluene |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6BrF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2 |
| SMILES | Fc1ccc(CBr)cc1 |
| IUPAC Name | 1-(bromomethyl)-4-fluorobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 189.02 |
| Peso formulazione | 187.9637 |