Learn More
4-Fluorobenzyl mercaptan, 96%
Codice prodotto. 11419382
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11419382 5 g 5g
11409382 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11419382 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10126.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 15894-04-9 | C7H7FS | 142.191 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15894-04-9
Formula molecolare C7H7FS
Molecular Weight (g/mol) 142.191
Numero MDL MFCD00040724
InChI Key RKTRHMNWVZRZJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluorobenzyl mercaptan, 4-fluorophenyl methanethiol, 4-fluorobenzylmercaptan, 4-fluoro benzyl mercaptan, 4-fluorobenzenemethanethiol, p-fluorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 4-fluoro, 4-fluoro-phenyl-methanethiol, 4-fluorobenzylthiol, 4-fluorobenzyl thiol
PubChem CID 85171
IUPAC Name (4-fluorophenyl)methanethiol
SMILES C1=CC(=CC=C1CS)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorobenzyl mercaptan
Densità 1.157
Punti di ebollizione 72°C to 74°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 76°C (168°F)
Indice di rifrazione 1.543
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Beilstein 2242520
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 142.2
Percent Purity 96%