Learn More
4-Fluorobenzylamine, 98+%
Codice prodotto. 11422867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11422867 50 g 50g
11412867 10 g 10g
11432867 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11422867 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15486.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 140-75-0 | C7H8FN | 125.146 g/mol
4-Fluorobenzylamine is used as a potassium channel blocking agent. It is used in the synthesis of new tris-iron(III) chelates of 3-hydroxy-4-pyridinone ligands. It reacts with the α- and γ-carboxyl groups of folic acid to yield 18F-labeled folate2. It is an important building block for the synthesis of 18F-labeled compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Fluorobenzylamine is used as a potassium channel blocking agent. It is used in the synthesis of new tris-iron(III) chelates of 3-hydroxy-4-pyridinone ligands. It reacts with the α- and γ-carboxyl groups of folic acid to yield 18F-labeled folate2. It is an important building block for the synthesis of 18F-labeled compounds.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Air sensitive. Store under inert gas. Incompatible with oxidizing agent, air, carbon dioxide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 140-75-0
Formula molecolare C7H8FN
Molecular Weight (g/mol) 125.146
Numero MDL MFCD00008120
InChI Key IIFVWLUQBAIPMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluorobenzylamine, 4-fluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 4-fluoro, p-fluorobenzylamine, benzylamine, p-fluoro, p-fluorobenzyl amine, 4-fluoro-benzylamine, 1-4-fluorophenyl methanamine, 4-fluorobenzyl amine, chembl12392
PubChem CID 67326
IUPAC Name (4-fluorophenyl)methanamine
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorobenzylamine
Densità 1.095
Punti di ebollizione 182°C to 183°C
Punto d'infiammabilità 66°C (150°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.513
Quantità 50 g
Numero UN UN2735
Beilstein 636501
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 125.15
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluorobenzylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Fluorobenzylamine