Learn More
4-Fluorobenzylmagnesium chloride, 0.25M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10133194
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Fluorobenzylmagnesium chloride
Colore Brown or Orange to Yellow
Nota nome 0.25M solution in THF
CAS 1643-73-8
CAS min. % 2.67
CAS max % 6.24
Formula molecolare C7H6ClFMg
Formula lineare FC6H4CH2MgCl
Numero MDL MFCD01319898
Concentrazione 0.15 to 0.35M (exact strength on the certificate of analysis)
Densità 0.9480g/mL
Sinonimo 4-fluorobenzylmagnesium chloride, chloro 4-fluorophenyl methyl magnesium, 4-fluorobenzylmagnesiumchloride, 4-fluorobenzyl magnesium chloride, pqdgqupddguklp-uhfffaoysa-m, 4-fluoro benzylmagnesium chloride, 4-fluorobenzylmagnesium chloride, 0.25 m in thf, 4-fluorobenzylmagnesium chloride 0.25 m in tetrahydrofuran, 4-fluorobenzylmagnesium chloride, 0.25m w/w in thf
InChI Key PQDGQUPDDGUKLP-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=CC=C(C[Mg]Cl)C=C1
IUPAC Name magnesium;1-fluoro-4-methanidylbenzene;chloride
Molecular Weight (g/mol) 168.88
PubChem CID 2778244
Peso formulazione 168.88
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.948
Quantità 50 mL
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluorobenzylmagnesium chloride, 0.25M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.