Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fluorobenzylzinc chloride, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Codice prodotto. 15405425
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15405425 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15405425 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore H58847.AD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorobenzylzinc chloride
Nota nome Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 312693-07-5
Formula molecolare C7H6ClFZn
Numero MDL MFCD01319879
Quantità 50 mL
Numero UN UN3399
Sinonimo zinc 2+ ion 4-fluorophenyl methanide chloride
InChI Key HEXMIUITECMJJV-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]C1=CC=C(C=C1)F.Cl[Zn+]
IUPAC Name chlorozinc(1+);1-fluoro-4-methanidylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 209.953
PubChem CID 2778179
Peso formulazione 209.96