Learn More
4'-Fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15289646 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15289646 5 g 5g
15279646 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15289646 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450320050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 116748-66-4 | C12H8ClFO2S | 270.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 116748-66-4
Formula molecolare C12H8ClFO2S
Molecular Weight (g/mol) 270.71
InChI Key CIDMHDJTWVMBIF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-fluorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-fluoro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, acmc-20apun, 4'-fluorobiphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro-4-biphenylsulfonyl chloride
PubChem CID 2794749
IUPAC Name 4-(4-fluorophenyl)benzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
Punto di fusione 82.0°C to 84.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 270.71
Percent Purity 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consejos de prudencia
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.