Learn More
4-Fluorocinnamic acid, 99%
Codice prodotto. 10646442 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10646442 5 g Bottiglia in vetro 5g
10656442 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10646442 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 207110050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 459-32-5 | C9H7FO2 | 166.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 459-32-5
Formula molecolare C9H7FO2
Molecular Weight (g/mol) 166.15
Numero MDL MFCD00004395
InChI Key ISMMYAZSUSYVQG-ZZXKWVIFSA-N
Sinonimo 4-fluorocinnamic acid, e-3-4-fluorophenyl acrylic acid, 2e-3-4-fluorophenyl prop-2-enoic acid, p-fluorocinnamic acid, 3-4-fluorophenyl acrylic acid, e-p-fluorocinnamic acid, trans-4-fluorocinnamic acid, p-fluoro cinnamic acid, 3-4-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-4-fluorophenyl-, 2e
PubChem CID 1530234
IUPAC Name (E)-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorocinnamic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 207.0°C to 210.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H4CH=CHCO2H
Quantità 5 g
Beilstein 09, II, 395
Peso formulazione 166.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluorocinnamic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.