Learn More
4-Fluorodiphenyl ether, 99%
Codice prodotto. 11459327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11459327 100 g 100g
11439327 5 g 5g
11449327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11459327 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21380.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 330-84-7 | C12H9FO | 188.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 330-84-7
Formula molecolare C12H9FO
Molecular Weight (g/mol) 188.20
Numero MDL MFCD00055239
InChI Key AODSTUBSNYVSSL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluorodiphenyl ether, 4-fluorophenyl phenyl ether, benzene, 1-fluoro-4-phenoxy, 4-fluoro-1-phenoxybenzene, 4-fluorodiphenylether, 4-fluorophenoxybenzene, pubchem1899, 4-fluoroduphenyl ether, 4-fluorophenylphenylether, #
PubChem CID 67614
IUPAC Name 1-fluoro-4-phenoxybenzene
SMILES FC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorodiphenyl ether
Indice di rifrazione 1.557
Quantità 100 g
Peso formulazione 188.2
Percent Purity 99%