Learn More
4-Fluoroindole, 96%
Codice prodotto. 10665125 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10665125 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10665125 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397650010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 387-43-9 | C8H6FN | 135.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoroindole
CAS 387-43-9
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 32°C
Colore Tan to Yellow
Punti di ebollizione 90°C (0.4 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H6FN
Numero MDL MFCD00055992
Quantità 1 g
Sinonimo 4-fluoroindole, 1h-indole, 4-fluoro, 4-fluoro-indole, pubchem7297, acmc-1cnb8, ksc224m5j, bidd:gt0103
InChI Key ZWKIJOPJWWZLDI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C(=C1)F
IUPAC Name 4-fluoro-1H-indole
Molecular Weight (g/mol) 135.14
PubChem CID 2774502
Peso formulazione 135.14
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluoroindole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.