Learn More
4-Fluoroindole, 97%
Codice prodotto. 15482428
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15482428 250 mg 250mg
15462428 1 g 1g
15472428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15482428 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H56011.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 387-43-9 | C8H6FN | 135.141 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 387-43-9
Formula molecolare C8H6FN
Molecular Weight (g/mol) 135.141
Numero MDL MFCD00055992
InChI Key ZWKIJOPJWWZLDI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluoroindole, 1h-indole, 4-fluoro, 4-fluoro-indole, pubchem7297, acmc-1cnb8, ksc224m5j, bidd:gt0103
PubChem CID 2774502
IUPAC Name 4-fluoro-1H-indole
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C(=C1)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoroindole
Punto di fusione 30°C to 32°C
Punti di ebollizione 90°C (0.4 mmHg)
Quantità 250 mg
Peso formulazione 135.14
Percent Purity 97%