Learn More
4'-Fluoroisobutyrophenone, 97%
Codice prodotto. 11331969
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11331969 1 g 1g
11341969 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11331969 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26036.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 26393-91-9 | C10H11FO | 166.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26393-91-9
Formula molecolare C10H11FO
Molecular Weight (g/mol) 166.20
Numero MDL MFCD04038305
InChI Key MHUVRVXSYXJUPK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-1-one, 4'-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-1-propanone, 1-4-fluoro-phenyl-2-methyl-propan-1-one, 1-propanone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl, p-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-propan-1-one, acmc-1chy0, isopropyl p-fluorophenyl ketone, p-fluorophenyl isopropyl ketone
PubChem CID 2782829
IUPAC Name 1-(4-fluorophenyl)-2-methylpropan-1-one
SMILES CC(C)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Fluoroisobutyrophenone
Indice di rifrazione 1.498
Quantità 1 g
Peso formulazione 166.19
Percent Purity 97%