Learn More
4-Fluoronaphthalene-1-carbonitrile, 97%
Codice prodotto. 11441010
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11441010 25 g 25g
11421010 1 g 1g
11431010 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11441010 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25335.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13916-99-9 | C11H6FN | 171.174 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13916-99-9
Formula molecolare C11H6FN
Molecular Weight (g/mol) 171.174
Numero MDL MFCD00236656
InChI Key XQSGYYNFKIQWAC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736734
IUPAC Name 4-fluoronaphthalene-1-carbonitrile
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2F)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoronaphthalene-1-carbonitrile
Punto di fusione 89°C to 91°C
Quantità 25 g
Numero UN UN3439
Sinonimo 1-cyano-4-fluoronaphthalene, 4-fluoro-1-naphthonitrile, 4-fluoro-1-naphthalenecarbonitrile, 1-naphthalenecarbonitrile,4-fluoro, 1-naphthalenecarbonitrile, 4-fluoro, 4-fluoronaphthalenecarbonitrile, 4-fluoro-1-phthonitrile, acmc-1buk6, 1-cyano-4-fluoronapthalene, 4-cyano-1-fluoronaphthalene
Peso formulazione 171.18
Percent Purity 97%