Learn More
4-Fluoronitrobenzene, Mikromol™
Codice prodotto. 17910396
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17910396 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17910396 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0935.100050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Fluoronitrobenzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoronitrobenzene
CAS 350-46-9
Nomi componenti o analita 4-Fluoronitrobenzene
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H4 F N O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 1-Fluoro-4-nitrobenzene, 1-Nitro-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1-nitrobenzene, 4-Fluoronitrobenzene, 4-Nitro-1-fluorobenzene, 4-Nitrofluorobenzene, 4-Nitrophenyl fluoride, NSC 10281, Para-fluoronitrobenzene, p-Fluoronitrobenzene, p-Nitrofluorobenzene
InChI Formula InChI=1S/C6H4FNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1
IUPAC Name 1-fluoro-4-nitrobenzene
Molecular Weight (g/mol) 141.1
Quantità 50 mg
Peso formulazione 141.0226 g/mol