Learn More
4-Fluorophenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Fluorophenol |
| CAS | 371-41-5 |
| Formula molecolare | C6 H5 F O |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | Phenol, 4-fluoro-, Phenol, p-fluoro- (6CI,8CI), 4-Fluorophenol, 4-Hydroxyphenyl fluoride, NSC 10295, p-Fluorophenol |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5FO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H |
| SMILES | Oc1ccc(F)cc1 |
| IUPAC Name | 4-fluorophenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 112.1 |
| Peso formulazione | 112.0324 |