Learn More
4-Fluorophenol, TRC
Codice prodotto. 30393157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30393157 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30393157 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF5953255G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorophenol
CAS 371-41-5
Formula molecolare C6 H5 F O
Quantità 5 g
Sinonimo Phenol, 4-fluoro-, Phenol, p-fluoro- (6CI,8CI), 4-Fluorophenol, 4-Hydroxyphenyl fluoride, NSC 10295, p-Fluorophenol
InChI Formula InChI=1S/C6H5FO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
SMILES Oc1ccc(F)cc1
IUPAC Name 4-fluorophenol
Molecular Weight (g/mol) 112.1
Peso formulazione 112.0324