Learn More
4-Fluorophenoxy-ethylbromide, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10245220 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10245220 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10245220 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 124160250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorophenoxy-ethylbromide
Nota nome 95%
CAS 332-48-9
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Brown to Colorless
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H8BrFO
Formula lineare FC6H4O(CH2)2Br
Indice di rifrazione 1.5300 to 1.532
Numero MDL MFCD00044739
Quantità 25 g
Sinonimo 1-2-bromoethoxy-4-fluorobenzene, 4-fluorophenoxy-ethylbromide, 2-bromoethyl 4-fluorophenyl ether, 4-fluorophenoxyethylbromide, 4-2-bromoethoxy fluorobenzene, 4-fluorophenoxyethyl bromide, beta-bromo-4-fluorophenetole, 2-4-fluorophenoxy ethyl bromide, benzene, 1-2-bromoethoxy-4-fluoro, p-fluorophenoxy ethylbromide
InChI Key JXSPKRUNMHMICQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C(OCCBr)C=C1
IUPAC Name 1-(2-bromoethoxy)-4-fluorobenzene
Molecular Weight (g/mol) 219.05
PubChem CID 2064171
Peso formulazione 219.05
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluorophenoxy-ethylbromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.