Learn More
(4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30390073
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30390073 5 g 5g
30389140 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30390073 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF5942255G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
CAS 823-85-8
Formula molecolare C6H8ClFN2
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H7FN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H
SMILES Cl.NNc1ccc(F)cc1
IUPAC Name (4-fluorophenyl)hydrazine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 162.59
Peso formulazione 162.036