Learn More
(4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride |
| CAS | 823-85-8 |
| Formula molecolare | C6H8ClFN2 |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H7FN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H |
| SMILES | Cl.NNc1ccc(F)cc1 |
| IUPAC Name | (4-fluorophenyl)hydrazine;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 162.59 |
| Peso formulazione | 162.036 |