Learn More
4-Fluorophenyl isocyanate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10644772
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Glass bottle
1195-45-5
C7H4FNO
137.11
MFCD00002023
DSVGFKBFFICWLZ-UHFFFAOYSA-N
70955
1-fluoro-4-isocyanatobenzene
C1=CC(=CC=C1N=C=O)F
1195-45-5
C7H4FNO
137.11
MFCD00002023
DSVGFKBFFICWLZ-UHFFFAOYSA-N
70955
1-fluoro-4-isocyanatobenzene
C1=CC(=CC=C1N=C=O)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Fluorophenyl isocyanate
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2060g/mL
Punti di ebollizione 68°C
Punto d'infiammabilità 60°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare FC6H4NCO
Indice di rifrazione 1.5141 to 1.5161
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.206
Sinonimo 4-fluorophenyl isocyanate, 4-fluorophenylisocyanate, p-fluorophenyl isocyanate, benzene, 1-fluoro-4-isocyanato, isocyanic acid 4-fluorophenyl ester, 1-fluoro-4-isocyanato-benzene, benzene,1-fluoro-4-isocyanato, 4-fluorobenzenisocyanate, paragos 331046, timtec-bb sbb032971
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 137.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluorophenyl isocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .