Learn More
(4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride, TRC
Codice prodotto. 30407218
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30407218 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30407218 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF621578100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS 103360-04-9
Formula molecolare C7H6ClFO2S
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H6ClFO2S/c8-12(10,11)5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
SMILES Cl[S](CC1=CC=C(F)C=C1)(=O)=O
IUPAC Name (4-fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 208.64
Peso formulazione 207.98